Principaux documents
8.22000
Sigma-Aldrich
1-Chlorooctadecane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Chlorooctadecane, Stearyl chloride, Octadecyl chloride
100 ML
68,00 $
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
68,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
222-207-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °C
Pf
20-23 °C
Température de transition
flash point 110 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Clé InChI
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Chlorooctadecane is a long-chain aliphatic compound that belongs to the class of alkyl halides. It is commonly used as a reagent in organic synthesis, particularly in the formation of alkyl chains in larger molecules. Its long hydrophobic alkyl chain makes it ideal for synthesis of surfactants, such as quaternary ammonium salts. The presence of the chlorine atom makes it susceptible to nucleophilic substitution reactions.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C