238368
1-Chlorooctadecane
96%
Synonyme(s) :
Octadecyl chloride, Stearyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
157-158 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Clé InChI
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup