24500
1-Chlorododecane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dodecyl chloride, Lauryl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
solidification point -15--10 °C
Densité
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Clé InChI
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter