Documents
394262
Sigma-Aldrich
Octadecylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Chlorooctadecylmagnesium, Octadecane, magnesium complex
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
67 °C
Densité
0.906 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C18H37.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ONJPXWZQVLKGIU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Octadecylmagnesium chloride is a Grignard reagent commonly used in organic synthesis for various transformations, including nucleophilic addition reactions and carbon-carbon bond formation via palladium-catalyzed alkylation and arylation reactions.
Application
Octadecylmagnesium chloride can be used for the introduction of octyl substituents on the bipyridine skeletons to prepare functionalized 4,4′-bipyridines, which are used as linkers formation of discrete metal complexes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1