Documents
8.21084
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyl orthotitanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetra-n-butyl orthotitanate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2O)4Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
227-006-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.0-12.0 % (v/v)
Point d'ébullition
310-314 °C/1013 hPa
Pf
-40 °C
Température de transition
flash point 47 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of TiO2–SiO2: Discusses the use of Tetra-n-butyl orthotitanate in the sol-gel synthesis of TiO2–SiO2, applied as a photocatalyst, emphasizing its utility in creating effective materials for environmental applications (Kien et al., 2023).
  • PbTiO3/PbFe12O19 Nanocomposites: Explores the green synthesis of PbTiO3/PbFe12O19 nanocomposites using Tetra-n-butyl orthotitanate, highlighting an eco-friendly approach to materials synthesis (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
116.6 °F
Point d'éclair (°C)
47 °C