Principaux documents
8.21083
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthotitanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraethyl orthotitanate
250 ML
121,00 $
1 L
259,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
121,00 $
1 L
259,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)4Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
221-410-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
150-155 °C/16 hPa
Pf
-40 °C
Température de transition
flash point 33 °C
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup