Principaux documents
8.00023
Sigma-Aldrich
Acétylacétone
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-pentanedione
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
741937
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-634-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Puissance
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
11.4 %
dilution
(for synthesis)
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
140.4 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Température de transition
flash point 35 °C
Solubilité
153.8-155.2 g/L
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Clé InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Viscoelasticity in Pressure-Sensitive Adhesives: This study examines the influence of crosslink density and linear viscoelasticity on the shear failure of adhesives, showcasing Aluminium acetylacetonate′s role in enhancing the performance and durability of industrial adhesives (Arrowood et al., 2023).
  • Heat Stabilizer in PVC: Discusses the preparation of magnesium-aluminum hydrotalcite using a mechanochemical method facilitated by Aluminium acetylacetonate, and its application as a heat stabilizer in poly(vinyl chloride), highlighting its importance in improving the thermal stability of polymers (Jiang et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup