Documents
8.21050
Sigma-Aldrich
2-Pyrazinecarboxamide
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Pyrazinecarboxamide, Pyrazine-2-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
202-717-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
pH
7 ( in H2O)
Pf
188-191 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Clé InChI
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable