379387
Dithiooxamide
97%
Synonyme(s) :
Dithiooxalic diamide, Rubeanic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
≥300 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 40 mg/10 mL, clear, red
Chaîne SMILES
NC(=S)C(N)=S
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)
Clé InChI
OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of thiazolothiazole-linked porous organic polymers under solvothermal conditions.
- As modifier to prepare the modified glassy carbon electrode, used to investigate the electrochemical properties of quercetin, an important flavonoid derivative.
- Synthesis of new chelating resin of dithiooxamide (rubeanic acid)-formaldehyde (DTOF), used in separation and concentration of silver ions.
- Synthesis of N,N′-disubstituted dithiooxamides.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves