Principaux documents
8.21029
Sigma-Aldrich
Phthaloyl dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride
50 ML
52,40 $
250 ML
138,00 $
52,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
52,40 $
250 ML
138,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-(COCl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-869-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pf
16 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.41 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
Clé InChI
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 - 1.408
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup