72073
Soda lime
p.a., with indicator, pellets
Produits recommandés
Qualité
p.a.
with indicator
Niveau de qualité
Forme
pellets
Perte
13-18% loss on drying, 105 °C
Taille des particules
2-5 mm
pH
7-14
Capacité
≥27 % absorption capacity (CO2)
Masse volumique apparente
~75 g/100 mL
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+].O=[Ca]
InChI
1S/Ca.Na.H2O.O/h;;1H2;/q;+1;;/p-1
Clé InChI
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a hydrolysis reagent in the synthesis of bentazone from isatoic anhydride.
- In the monitoring of CO2 efflux from field soils.
- In the direct measurement of dissolved CO2 (carbon dioxide) in supersaturated water.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges