120871
Terephthaloyl chloride
≥99%, flakes
Synonyme(s) :
Terephthalic acid chloride, Terephthaloyl dichloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7 (vs air)
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99%
Forme
flakes
Point d'ébullition
266 °C (lit.)
Pf
79-81 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
ClC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
Clé InChI
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.