8.20714
4-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime
322,00 $
About This Item
322,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
130-133 °C
Température de transition
flash point >110 °C (DIN 51758)
Solubilité
10 g/L
Masse volumique apparente
610 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N1C=CC(=CN=O)C=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
Clé InChI
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable