P62402
4-Pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
Isonicotinaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
Clé InChI
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- ʅ,β-Unsaturated amides by coupling with N,N-disubstituted formamides.
- meso-Substituted A3-corroles.
- N-(4-pyridylmethyl)-L-valine as a ligand to construct zinc metal–organic frameworks (Zn-MOFs).
- 4′-Pyridyl terpyridines, with potential application as anticancer and antimicrobial agents.
- 4-pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone, as a corrosion inhibitor for mild steel.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
172.0 °F
Point d'éclair (°C)
77.8 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter