Documents
8.20572
SAFC
Fluorene
for synthesis
Synonyme(s) :
Fluorene, Diphenylenemethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
201-695-5
Pression de vapeur
13 hPa ( 146 °C)
Niveau de qualité
200
300
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Pf
112-116 °C (External MSDS)
Température de transition
flash point 151 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
Clé InChI
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3