H31204
9-Hydroxyfluorene
96%
Synonyme(s) :
9-Fluorenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pf
153-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H
Clé InChI
AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable