Principaux documents
8.20526
Sigma-Aldrich
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
1 G
81,80 $
81,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
81,80 $
About This Item
Formule linéaire :
HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
207-758-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
139 °C
Solubilité
slightly soluble 2.5 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(C(O)c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
Clé InChI
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable