Principaux documents
8.20196
Sigma-Aldrich
METHYL BROMOACETATE
FOR SYNTHESIS
Synonyme(s) :
METHYL BROMOACETATE, Bromoacetic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-499-2
Pression de vapeur
18 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
pb
144-146 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 64 °C
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clé InChI
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.653 - 1.658
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup