17020
Ethyl bromoacetate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 25 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Application
- artificial diethylstilbestrol antigen
- 3-phenyl-1-naphthol, a key intermediate in the synthesis of vanol
- novel pyrazolothiazol-4(5H)-ones
- steroidal thiazolidinone derivatives
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?