Principaux documents
8.19054
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-2-pyridinthione sodium salt
(40% solution in water)
250 ML
29,90 $
29,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
29,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
8.5-10.5 (20 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
Densité
1.22 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 38.0 - 42.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.190 - 1.240
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable