Documents
8.18834
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dichlorobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
2,5-(Cl)2C6H3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-065-7
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
152-156 °C
Solubilité
0.8 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable