107905
2,5-Diiodobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
183-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1I
InChI
1S/C7H4I2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
NSKPFWAAYDFCFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable