8.18715
Paraformaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Paraformaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.93 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Puissance
592 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
7-73 % (v/v)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
100-130 °C
Densité
1.4 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Flame Retardants: Examines the use of paraformaldehyde in improving the performance of flame retardants without added antioxidants (P Sun, et al., 2024).
Liaison
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable