Documents
8.18568
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Undecanoic acid, 1-Decanecarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-964-2
Niveau de qualité
Forme
solid
Limite d'explosivité
0.6 % (v/v)
Point d'ébullition
284 °C/1013 hPa
Pf
26-29 °C
Température de transition
flash point >112 °C
Solubilité
insoluble 0.05 g/L
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
> 112 °C