Principaux documents
8.18490
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
4-(OHC)C6H4COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
216-385-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
240 °C
pb
264-266 °C/1013 hPa
Pf
56-59 °C
Température de transition
flash point 128 °C
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
528 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
262.4 °F
Point d'éclair (°C)
128 °C