Principaux documents
8.18256
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
100 ML
93,20 $
93,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
93,20 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
220-322-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
180-181 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 66 °C
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
150.8 °F
Point d'éclair (°C)
66 °C