Principaux documents
806455
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid
Synonyme(s) :
[(2,6-Dimethoxyphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethoxyphenyl)carbamoyl]formic acid
1 G
370,00 $
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
370,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Chaîne SMILES 
O=C(C(O)=O)NC1=C(OC)C=CC=C1OC
InChI
1S/C10H11NO5/c1-15-6-4-3-5-7(16-2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
AULRRTNGXKPSPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid is also referred to as [(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yu Zhang et al.
Organic letters, 14(12), 3056-3059 (2012-06-06)
DMPAO has been found to be a powerful ligand to enable copper-catalyzed coupling of aryl halides with aliphatic acyclic secondary amines take place under relatively mild conditions, and coupling of aryl halides with primary amines and cyclic secondary amines proceeds