Principaux documents
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
2-(2-Naphthoxy)-ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-228-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
solid
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCO)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
Clé InChI
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable