Documents
8.14810
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol
for synthesis
Synonyme(s) :
Dipentaerythritol, 2.2′[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-794-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
370 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 2 g/L in H2O)
Pf
208-218 °C
Solubilité
2.4 g/L
Densité
1.36 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑450 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H22O7/c11-1-9(2-12,3-13)7-17-8-10(4-14,5-15)6-16/h11-16H,1-8H2
Clé InChI
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 1190 - 1320
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 218 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable