Principaux documents
CLS3140100
Pyrex® crystallizing dish
capacity 325 mL, O.D. × H ~100 mm × 50 mm
Synonyme(s) :
Corning® 3140
6 EA
279,00 $
18 EA
644,00 $
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
279,00 $
18 EA
644,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 3140-100
D.E. × H
~100 mm × 50 mm
Capacité
325 mL
Description générale
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.