412120
Glycerol propoxylate (1PO/OH) triacrylate
contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
Glycerol propoxylate triacrylate, Propoxylated glycerin triacrylate, Propoxylated glyceryl triacrylate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~428
Contient
300 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCO.OC(=O)C=C.OCC(O)CO
InChI
1S/C21H32O9/c1-4-19(22)28-13-7-10-25-16-18(27-12-9-15-30-21(24)6-3)17-26-11-8-14-29-20(23)5-2/h4-6,18H,1-3,7-17H2
Clé InChI
DMQYPVOQAARSNF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
495.5 °F
Point d'éclair (°C)
257.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter