Documents
8.14722
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Triacetonediamine, TAD
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
253-197-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
≤20 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Indice de réfraction
n25/D 1.469
pH
12.3 (20 °C, 99 g/L in H2O)
Point d'ébullition
199 °C/1013 hPa
Pf
12-15 °C
Température de transition
flash point 75 °C
Densité
0.893 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3/p+2
Clé InChI
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.895
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup