Documents
PH009762
1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenecarboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.243
Numéro MDL:
Autres remarques