163945
4-Amino-TEMPO, free radical
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical, 4-Amino-TEMPO
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
~0 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(N)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
Clé InChI
XUXUHDYTLNCYQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3