Documents
8.14553
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-diisopropylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.15
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
224-238-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
96.75 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
131-134 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H
Clé InChI
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable