Principaux documents
8.14152
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
for synthesis
Synonyme(s) :
trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene
100 G
217,00 $
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
217,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-098-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
pb
306-307 °C/1013 hPa
Pf
121-124 °C
Solubilité
0.00029 g/L
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
c2(ccccc2)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Clé InChI
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable