133248
Pyridinium tribromide
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Pyridine hydrobromide perbromide, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium bromide perbromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
solid
Chaîne SMILES
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
Clé InChI
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges