810653
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade
≥98%, moisture (Karl Fischer), USA origin, 0-5.0%, microbiological culture: suitable
Synonyme(s) :
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produits recommandés
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pack of 5 kg
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
apparent mol wt 66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pack of 5 kg
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Impuretés
0-5% moisture (Karl Fischer)
Perte
≤5%
Plage de pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-12.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0.0-10.0 mg/g
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Clause de non-responsabilité
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.