810014
Sérum albumine bovine Probumin® cristallisée
≥99%, USA Origin, Protein standard: suitable, ligand binding assay: suitable, EIA: Suitable ELISA: suitable
Synonyme(s) :
Albumine, BSA, Fraction V, Sérum albumine bovine, Sérum de bovin
About This Item
Produits recommandés
product name
Sérum albumine bovine Probumin® cristallisée, pack of 100 g
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
apparent mol wt 66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pack of 100 g
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
Impuretés
Tested for IgG
Perte
≤5%
Plage de pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Traces de cations
Fe: 0.0-15.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit exclusivement destiné à la fabrication d'autres substances. Ne convient pas à la consommation humaine ou animale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.