Principaux documents
810652
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade
≥98%, microbiological culture: suitable, 0-5.0% moisture (Karl Fischer), USA origin,
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141801
Nom du produit
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pkg of 1 kg
Essai
≥98% (purity)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 1 kg
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Impuretés
0-5% moisture (Karl Fischer)
Perte
≤5%
pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0-12.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0-10 mg/g
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.