Principaux documents
8.08279
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Diaminobutane, Tetramethylenediamine, 1.4-Butanediamine
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-782-3
Pression de vapeur
436 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Puissance
463 mg/kg LD50, oral (Rat)
1576 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7-11.2 % (v/v)
Pf
28 °C
Température de transition
flash point 45 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Clé InChI
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 29 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup