33211
Cadaverine
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentanediamine, Pentamethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
Point d'ébullition
178-180 °C (lit.)
Pf
14-16 °C (lit.)
Solubilité
1 M HCl: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Densité
0.869 g/mL at 20 °C
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
Clé InChI
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter