D13208
1,4-Diaminobutane
99%
Synonyme(s) :
1,4-Butanediamine, Putrescine, Tetramethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Limite d'explosivité
9.08 %
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
158-160 °C (lit.)
Pf
25-28 °C (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Clé InChI
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Odc1(24609)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges