Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 542,00 $ 406,50 $ |
A propos de cet article
406,50 $
Tarif542,00 $Économiser 25 %Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Segment
mp
>350 °C
SMILES string
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Conducting polymer.
Packaging
Packaged in glass bottles
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description average Mn 10,000 | description average Mn 5,000 | description average Mn 2,000 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp >350 °C | mp >300 °C | mp >300 °C | mp >300 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe