Principaux documents
8.06169
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Methylformanilide, Formic acid N-methylanilide
250 ML
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
116,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
202-262-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2.66 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pH
3.5-5.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pb
243-244 °C/1013 hPa
Pf
8-13 °C
Température de transition
flash point 126 °C
Densité
1.095 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C)(c1ccccc1)C=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.094 - 1.096
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup