Principaux documents
8.02912
Supelco
Dimethyl sulfoxide for headspace gas chromatography SupraSolv®
About This Item
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup