Principaux documents
8.02834
Sigma-Aldrich
Cystaminium dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Cystaminium dichloride, Cystamine dihydrochloride
25 G
87,60 $
100 G
262,00 $
87,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 G
87,60 $
100 G
262,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] · 2 HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-260-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Pf
217-220 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(SCC[N+H3])CC[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
Clé InChI
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 216 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1