Principaux documents
8.02676
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclododecanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
212-595-6
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
277 °C/1013 hPa
Pf
59-61 °C
Température de transition
flash point 118 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
Clé InChI
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup