Principaux documents
8.02675
Sigma-Aldrich
Cyclododecanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclododecanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
217-031-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
272 °C/1013 hPa
Pf
75-78 °C
Température de transition
flash point 138 °C
Solubilité
0.04 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
Clé InChI
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
280.4 °F
Point d'éclair (°C)
138 °C