Principaux documents
8.02193
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt, di-Sodium benzene-1,3-disulfonate
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,3-(SO3Na)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
212-606-4
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
pH
6.9 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Solubilité
663 g/L
Masse volumique apparente
860 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 80.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable